Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Human D-Dimer ELISA Kit | Avantor

Human D-Dimer ELISA Kit

New Product
Anbieter:   Abcam
Human D-Dimer ELISA Kit
Anbieter:  Abcam
New Product
Zertifikate
Human D-Dimer ELISA Kit

2 Varianten

Product Details & Documents

Human D-Dimer ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human D-Dimer with a sensitivity of 0,22 ng/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Technische Daten

Technische Daten

  • Catalog No:
  • ABCAAB315310-1X384
  • ABCAAB315310-96TST
  • Target protein:
  • D-Dimer
  • D-Dimer
  • Reaktivität der primären Antikörper:
  • Human
  • Human
  • Testtyp:
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Format:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Testdauer:
  • One step
  • One step
  • Empfindlichkeit:
  • 0,22 ng/ml
  • 0,22 ng/ml
  • Erfassungsbereich:
  • 0,781 - 50 ng/ml
  • 0,781 - 50 ng/ml
  • Erkennungsmethode:
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Probentyp:
  • Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma, Heparin Plasma, Urine, Cell culture media
  • Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma, Heparin Plasma, Urine, Cell culture media
  • Time to Results:
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • Regulatory status:
  • RUO
  • RUO
  • Lagertemperatur:
  • 4 ℃
  • 4 ℃

Technische Daten

Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Tests pro Kit
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Human D-Dimer ELISA kit
    384 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Tests
    1 * 1 Tests - SFr. 1’930.00
    SFr. 1’930.00
    1 * 1 Tests
       SFr. 1’930.00

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB315310-1X384
    Target protein
    D-Dimer
    Reaktivität der primären Antikörper
    Human
    Testtyp
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Testdauer
    One step
    Empfindlichkeit
    0,22 ng/ml
    Erfassungsbereich
    0,781 - 50 ng/ml
    Erkennungsmethode
    Colorimetric
    Probentyp
    Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma, Heparin Plasma, Urine, Cell culture media
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Lagertemperatur
    4 ℃
    New Product
  • Human D-Dimer ELISA kit
    96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Tests
    1 * 1 Tests - SFr. 774.00
    SFr. 774.00
    1 * 1 Tests
       SFr. 774.00

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB315310-96TST
    Target protein
    D-Dimer
    Reaktivität der primären Antikörper
    Human
    Testtyp
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Testdauer
    One step
    Empfindlichkeit
    0,22 ng/ml
    Erfassungsbereich
    0,781 - 50 ng/ml
    Erkennungsmethode
    Colorimetric
    Probentyp
    Serum, EDTA Plasma, Citrate plasma, Heparin Plasma, Urine, Cell culture media
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Lagertemperatur
    4 ℃
    New Product
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..