AuftragsverfolgungKontakt
Sample Diluent NBS | Avantor
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
Katalognr. ABCAAB221827-20
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Sample Diluent NBS
Katalognr. ABCAAB221827-20
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
Sample Diluent NBS
Sample Diluent NBS
Sample diluent NBS, 20 ml
CAS Nummer:  
Preis
74.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Sample Diluent NBS (ab221827) is part of the reagents, controls and accessories range. High-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates are available.
Achtung! Bitte beachten: RUO
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sample diluent NBS
  • Größe:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB221827-20
  • Lagertemperatur:
    4 °C