AuftragsverfolgungKontakt
Human Factor B ELISA Kit
Human Factor B ELISA kit, 96 tests
  ABCAAB300318-96
Marketsource
 :   Abcam
Human Factor B ELISA Kit
  ABCAAB300318-96
 :  Abcam
Marketsource
 :  
Human Factor B ELISA Kit
Human Factor B ELISA Kit
Human Factor B ELISA kit, 96 tests
 :  
SFr. 774.00
1 * 96 Tests
Human Factor B ELISA kit is a single-wash 90-min SimpleStep ELISA® for the quantitative measurement of Human Factor B in cell culture supernatant, EDTA plasma, heparin plasma, milk, saliva serum, urine samples.
  • Bezeichnung:
    Human Factor B ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    18,18 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB300318-96
  • Lagertemperatur:
    4 ℃
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    Factor B
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Cell culture supernatant, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Milk, Saliva, Serum, Urine
  • Erfassungsbereich:
    53,125 - 3400 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO