AuftragsverfolgungKontakt
Human Transferrin ELISA Kit | Avantor
Human Transferrin ELISA Kit
New Product
Anbieter:   Abcam
Human Transferrin ELISA Kit
Anbieter:  Abcam
New Product
Zertifikate
Human Transferrin ELISA Kit
2 Varianten
Product Details & Documents
Human Transferrin ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Transferrin with a sensitivity of 4,396 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader. Different formats for different needs: 384-well plate for higher throughput.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • ABCAAB288174-1X96
  • ABCAAB288174-1X384
  • Target protein:
  • Transferrin
  • Transferrin
  • Reaktivität der primären Antikörper:
  • Human
  • Human
  • Testtyp:
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Format:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Testdauer:
  • One step
  • One step
  • Empfindlichkeit:
  • 4,396 pg/ml
  • 4,396 pg/ml
  • Erfassungsbereich:
  • 15,625 - 1000 pg/ml
  • 15,625 - 1000 pg/ml
  • Erkennungsmethode:
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Probentyp:
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Time to Results:
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • Regulatory status:
  • RUO
  • RUO
  • Lagertemperatur:
  • 4 ℃
  • 4 ℃
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Tests pro Kit
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Human Transferrin ELISA kit
    96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 96 Tests
    1 * 96 Tests - SFr. 724.00
    SFr. 724.00
    1 * 96 Tests
       SFr. 724.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB288174-1X96
    Target protein
    Transferrin
    Reaktivität der primären Antikörper
    Human
    Testtyp
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Testdauer
    One step
    Empfindlichkeit
    4,396 pg/ml
    Erfassungsbereich
    15,625 - 1000 pg/ml
    Erkennungsmethode
    Colorimetric
    Probentyp
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Lagertemperatur
    4 ℃
  • Human Transferrin ELISA kit
    384 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 Tests
    1 * 1 Tests - SFr. 1’860.00
    SFr. 1’860.00
    1 * 1 Tests
       SFr. 1’860.00
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB288174-1X384
    Target protein
    Transferrin
    Reaktivität der primären Antikörper
    Human
    Testtyp
    Sandwich
    Format
    Pre-coated
    Testdauer
    One step
    Empfindlichkeit
    4,396 pg/ml
    Erfassungsbereich
    15,625 - 1000 pg/ml
    Erkennungsmethode
    Colorimetric
    Probentyp
    Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
    Time to Results
    1 h 30 min
    Regulatory status
    RUO
    Lagertemperatur
    4 ℃
    New Product