ContactUsLinkComponent
Glycosaminoglycan ELISA Kit
Glycosaminoglycan ELISA Kit
Catalog # ANTIA319454-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Glycosaminoglycan ELISA Kit
Catalog # ANTIA319454-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Competitive
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Other
  • Target protein:
    Glycosaminoglycan
  • Bezeichnung:
    TNF ELISA-Kits
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Glycosaminoglycan ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of universal Glycosaminoglycan. No significant cross-reactivity or interference between Glycosaminoglycan and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    2 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    1,563 - 100 ng/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    50 μl
  • Empfindlichkeit:
    0,938 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Glycosaminoglycan-ELISA-Kit ist ein kompetitiver Enzymimmunoassay (cELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Glycosaminoglycan in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Glycosaminoglycan ELISA Kit nutzt die kompetitive Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Glycosaminoglycan in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Die 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit Glycosaminoglycan-Antigen vorbeschichtet. Während der Inkubation konkurriert das in den Proben oder Standards vorhandene Glycosaminoglycan mit der festgelegten Menge an immobilisiertem Glycosaminoglycan um Bindungsstellen auf dem biotinylierten Anti-Glycosaminoglycan-Antikörper. Je mehr Glycosaminoglycan in einer Probe oder einem Standard vorhanden ist, desto weniger biotinylierter Anti- Glycosaminoglycan-Antikörper binden an die Platte. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Anti-Glycosaminoglycan Antikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist anti-proportional zur Menge an Glycosaminoglycan, die in jeder Probe oder einem Standard eingefangen wird. Die Glycosaminoglycan-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.