ContactUsLinkComponent
Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA Kit
Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA Kit
Catalog # ANTIA319399-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA Kit
Catalog # ANTIA319399-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Target protein:
    DNA Ligase IV/LIG4
  • Bezeichnung:
    Humane DNA Ligase IV/LIG4 ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of human DNA Ligase IV/LIG4. No significant cross-reactivity or interference between DNA Ligase IV/LIG4 and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    4 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    0,156 - 10 ng/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    100 μl
  • Empfindlichkeit:
    0,094 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Human DNA Ligase IV/LIG4 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Human DNA Ligase IV/LIG4 ELISA-Kit nutzt die Sandwich-Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Human DNA Ligase IV/LIG4 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem DNA Ligase IV/LIG4-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene DNA Ligase IV/LIG4 wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-DNA Ligase IV/LIG4-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene DNA Ligase IV/LIG4 bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an DNA Ligase IV/LIG4, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Die DNA Ligase IV/LIG4-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.