Canine Anti-KLH IgM ELISA Kit
ANTIA319512-96
New Product
:
- Testdauer:Multiple steps
- Testtyp:Sandwich
- Format:Pre-coated
- Reaktivität der primären Antikörper:Dog
- Target protein:Anti-KLH IgM
- Bezeichnung:Hund Anti-KLH IgM ELISA-Kit
- Probentyp:Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
- Erkennungsmethode:Colorimetric
- Time to Results:4 hours
- Shelf life:Store for 6 months at 4 °C
- Erfassungsbereich:0,313 - 20 ng/ml
- Lagertemperatur:4 °C
- Empfindlichkeit:0,188 ng/ml
- Regulatory status:RUO
- Tests pro Kit:96 tests
Das Hunde Anti-KLH IgM ELISA-Kit ist ein Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (EIM) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Hunde Anti-KLH IgM in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
- Testpräzision: Intra-Assay CV: <8%, Inter-Assay CV: < 10 %
- Assayzeit: 4 Stunden
:
:
: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.