Monkey Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit
Catalog # ANTIA319488-96
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:
Specifications
- Testdauer:Multiple steps
- Testtyp:Indirect
- Format:Pre-coated
- Reaktivität der primären Antikörper:Monkey
- Target protein:Rheumafaktor IgM
- Bezeichnung:Affe Rheumafaktor IgM ELISA-Kit
- Probentyp:Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
- Erkennungsmethode:Colorimetric
- Time to Results:4 hours
- Shelf life:Store for 6 months at 4 °C
- Erfassungsbereich:4,688 - 300 IU/ml
- Lagertemperatur:4 °C
- Empfindlichkeit:2,813 IU/ml
- Regulatory status:RUO
- Tests pro Kit:96 tests
Specifications
About this item
Affe Rheumafaktor IgM ELISA-Kit ist ein indirekter-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Affe Rheumafaktor IgM in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
- Testpräzision: Intra-Assay CV: <8%, Inter-Assay CV: < 10 %
- Assayzeit: 4 Stunden
Certifications:
Delivery:
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.