Monkey Rheumatoid Factor IgG ELISA Kit
ANTIA319466-96
New Product
:
- Testdauer:Multiple steps
- Testtyp:Indirect
- Format:Pre-coated
- Reaktivität der primären Antikörper:Monkey
- Target protein:Rheumafaktor IgM
- Bezeichnung:Affe Rheumafaktor IgG ELISA-Kit
- Probentyp:Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
- Erkennungsmethode:Colorimetric
- Time to Results:4 hours
- Shelf life:Store for 6 months at 4 °C
- Erfassungsbereich:3,125 - 200 IU/ml
- Lagertemperatur:4 °C
- Empfindlichkeit:1,875 IU/ml
- Regulatory status:RUO
- Tests pro Kit:96 tests
Affe Rheumafaktor IgG ELISA-Kit ist ein indirekter-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Affe Rheumafaktor in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
- Testpräzision: Intra-Assay CV: <8%, Inter-Assay CV: < 10 %
- Assayzeit: 4 Stunden
:
:
: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.