ContactUsLinkComponent
Porcine LAG-3 ELISA Kit
Katalognr. ANTIA319498-96
Anbieter:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS-Nummer:  
Porcine LAG-3 ELISA Kit
Katalognr. ANTIA319498-96
Anbieter:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Other
  • Target protein:
    LAG-3
  • Bezeichnung:
    Schweine LAG-3 ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Porcine LAG-3 ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of porcine LAG-3. No significant cross-reactivity or interference between LAG-3 and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    4 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    78,125 - 5000 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    100 μl
  • Empfindlichkeit:
    46,875 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Technische Daten
Über diesen Artikel
Das Schweine LAG-3 ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Schweine LAG-3 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Schweine LAG-3 ELISA Kit nutzt die Sandwich-Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Schweine LAG-3 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem LAG-3-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene LAG-3 wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-LAG-3-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene LAG-3 bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an LAG-3, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Die LAG-3-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel , und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.