Hamster Anti-SARS-CoV-2 (N) IgG ELISA Kit
Katalognr. ANTIA319519-96
Anbieter: ANTIBODIES.COM
New Product
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Testdauer:Multiple steps
- Testtyp:Indirect
- Format:Pre-coated
- Reaktivität der primären Antikörper:Hamster
- Target protein:Anti-SARS-CoV-2 (N) IgG
- Bezeichnung:Hamster Anti-SARS-CoV-2 (N) IgG ELISA-Kit
- Probentyp:Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
- Erkennungsmethode:Colorimetric
- Time to Results:3 hours
- Shelf life:Store for 6 months at 4 °C
- Erfassungsbereich:1,563 - 100 ng/ml
- Lagertemperatur:4 °C
- Empfindlichkeit:0,938 ng/ml
- Regulatory status:RUO
- Tests pro Kit:96 tests
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hamster Anti-SARS-CoV-2 (N) IgG ELISA-Kit ist ein indirekter-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Hamster Anti-SARS-CoV-2 (N) IgG in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
- Testpräzision: Intra-Assay CV: <8%, Inter-Assay CV: < 10 %
- Assayzeit: 3 Stunden
Certifications:
Delivery:
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.