ContactUsLinkComponent
Prostaglandin E1 ELISA Kit
Prostaglandin E1 ELISA Kit
Catalog # ANTIA319482-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Prostaglandin E1 ELISA Kit
Catalog # ANTIA319482-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Competitive
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Other
  • Target protein:
    Prostaglandin E1
  • Bezeichnung:
    Prostaglandin E1 ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Prostaglandin E1 ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of universal Prostaglandin E1. No significant cross-reactivity or interference between Prostaglandin E1 and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    2 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    31,25 - 2000 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    50 μl
  • Empfindlichkeit:
    18,75 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Prostaglandin E1 ELISA-Kit ist ein kompetitiver Enzymimmunoassay (cELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Prostaglandin E1 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Prostaglandin E1 ELISA Kit nutzt die Sandwich-Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Prostaglandin E1 in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Die 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit Prostaglandin E1-Antigen vorbeschichtet. Während der Inkubation konkurriert das in den Proben oder Standards vorhandene Prostaglandin E1 mit der festgelegten Menge an immobilisiertem Prostaglandin E1 um Bindungsstellen auf dem biotinylierten Anti- Prostaglandin E1-Antikörper. Je mehr Prostaglandin E1 in einer Probe oder einem Standard vorhanden ist, desto weniger biotinylierter Prostaglandin E1-Antikörper bindet an die Platte. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Anti-Prostaglandin E1 Antikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist anti-proportional zur Menge an Prostaglandin E1, die in jeder Probe oder einem Standard eingefangen wird. Die Prostaglandin-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel , und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.