ContactUsLinkComponent
Monkey Prealbumin ELISA Kit
Monkey Prealbumin ELISA Kit
Catalog # ANTIA319524-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Monkey Prealbumin ELISA Kit
Catalog # ANTIA319524-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Monkey
  • Target protein:
    Prealbumin
  • Bezeichnung:
    Affe Prealbumin ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Monkey Prealbumin ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of monkey Prealbumin. No significant cross-reactivity or interference between Prealbumin and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    4 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    15,625 - 1000 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    100 μl
  • Empfindlichkeit:
    9,375 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Affen Prealbumin ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Affen Prealbumin in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Affen Prealbumin ELISA-Kit nutzt die Sandwich-Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Affen Prealbumin in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem Prealbumin-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene Prealbumin wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-Prealbumin Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene Prealbumin bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an Prealbumin, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Prealbumin-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel , und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.