ContactUsLinkComponent
Human IL-2 ELISA Kit (High Sensitivity)
Human IL-2 ELISA Kit (High Sensitivity)
Catalog # ANTIA323169-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Human IL-2 ELISA Kit (High Sensitivity)
Catalog # ANTIA323169-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Target protein:
    IL-2
  • Bezeichnung:
    Humanes IL-2 ELISA-Kit (hohe Empfindlichkeit)
  • Probentyp:
    Serum, plasma, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    No significant cross-reactivity or interference between human IL-2 and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    3 h 30 min
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    0,31 - 20 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Empfindlichkeit:
    0,25 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Human-IL-2 ELISA-Kit ist ein hochempfindlicher Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Human-IL-2 in Serum, Plasma und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennung auf Pikogramm-Ebene!
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <10%, Inter-Assay: CV <10%
Das Human-IL-2-ELISA-Kit verwendet die Sandwich-Enzyme-Linked Immunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Human IL-2 in Serum, Plasma und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem IL-2-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene IL-2 wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-IL-2-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene IL-2 bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt, ein HRP-Avidin-Konjugat wird in die Wells gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an IL-2, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Die IL-2-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery:
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.