ContactUsLinkComponent
Mouse G-CSF ELISA Kit (Small Sample Volume)
Catalog # ANTIA323208-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Mouse G-CSF ELISA Kit (Small Sample Volume)
Catalog # ANTIA323208-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Mouse
  • Target protein:
    G-CSF
  • Bezeichnung:
    Maus G-CSF ELISA-Kit (kleines Probenvolumen)
  • Probentyp:
    Serum, plasma, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    No significant cross-reactivity or interference between mouse G-CSF and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    3 h 30 min
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    15,62 - 1000 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Empfindlichkeit:
    8,38 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Maus G-CSF ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Maus G-CSF in Serum, Plasma und anderen biologischen Flüssigkeiten. Dieses ELISA-Kit benötigt nur 25 µl Probenvolumen.
  • Kleines Probenvolumen: Nur 25 µl Probe erforderlich!
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <10%, Inter-Assay: CV <10%
Das Maus G-CSF-ELISA-Kit verwendet die Sandwich-Enzyme-Linked Immunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Maus G-CSF in Serum, Plasma und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem G-CSF-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene G-CSF wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-G-CSF-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene G-CSF bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt, ein HRP-Avidin-Konjugat wird in die Wells gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an G-CSF, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Die G-CSF-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery:
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.