ContactUsLinkComponent
Chicken Total Superoxide Dismutase ELISA Kit
Catalog # ANTIA319447-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Chicken Total Superoxide Dismutase ELISA Kit
Catalog # ANTIA319447-96
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Chicken
  • Target protein:
    Gesamt-Superoxiddismutase
  • Bezeichnung:
    Huhn Gesamt-Superoxiddismutase ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Chicken Total Superoxide Dismutase ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of chicken Total Superoxide Dismutase. No significant cross-reactivity or interference between Total Superoxide Dismutase and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    4 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    0,781 - 50 ng/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    100 μl
  • Empfindlichkeit:
    0,469 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Specifications
About this item
Das Huhn Gesamt-Superoxiddismutase ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Huhn Gesamt-Superoxiddismutase in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Huhn Gesamt-Superoxiddismutase ELISA Kit nutzt die Sandwich-Enzym-Immunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Huhn Gesamt-Superoxiddismutase in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem für Gesamt-Superoxiddismutase spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene Huhn Gesamt-Superoxiddismutase wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem Anti-Gesamt-Superoxiddismutase-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene Gesamt-Superoxiddismutase bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge des Gesamt-Superoxiddismutase, das in jeder Vertiefung erfasst wird. Die Konzentration des Gesamt-Superoxiddismutase kann dann berechnet werden, indem die O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät abgelesen und auf die Standardkurve Bezug genommen wird.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.