AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Destilliervorstoß, gebogen, Quickfit® | Avantor
Adapter, Destilliervorstoß, gebogen, Quickfit®
19/26 NS, 19/26 NS
Katalognr. BIBBRA12/2
Anbieter:   SciLabware
Adapter, Destilliervorstoß, gebogen, Quickfit®
Katalognr. BIBBRA12/2
Anbieter:  SciLabware
Adapter, Destilliervorstoß, gebogen, Quickfit®
Adapter, Destilliervorstoß, gebogen, Quickfit®
19/26 NS, 19/26 NS
Preis
SFr. 462.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, gebogen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Der Auffangbehälter RA12/2 wurde als Zubehör des Vakuum-Destilliervorstoßes (RA11/SC) für die vier abgebildeten Kolben konzipiert. Er hat eine Erweiterung unter dem gebogenen Vorstoß, sodass die Fließrichtung des Kondensats zum gewünschten Auslass geleitet wird.
Technische Daten
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    19/26 NS