AuftragsverfolgungKontakt
Membrane filters, Millipore Express® PLUS
Membrane filters, Millipore Express® PLUS
Anbieter:   Merck
Membrane filters, Millipore Express® PLUS
Anbieter:  Merck
Zertifikate
Membrane filters, Millipore Express® PLUS
10 Varianten
Product Details & Documents
These PES white membrane filters provides ultrafast filtration of tissue culture media, additives, buffers and other aqueous solutions. This high throughput, low protein-binding membrane is also used in many of our ready-to-use sterile filtration devices.
  • Ultra-fast filtration and high throughput shorten process time
  • Can be sterilised by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Widely used for sterile filtration, buffer filtration and tissue culture media filtration.
Surface: plain
Bacterial endotoxins: 0,5 EU/ml
Gravimetric extractables: <0,5%
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • MILFGPWP01300
  • MILFGPWP02500
  • MILFGPWP04700
  • MILFGPWP09050
  • MILFGPWP14250
  • MILFHPWP01300
  • MILFHPWP02500
  • MILFHPWP04700
  • MILFHPWP09050
  • MILFHPWP14250
  • Typ:
  • GPWP
  • GPWP
  • GPWP
  • GPWP
  • GPWP
  • HPWP
  • HPWP
  • HPWP
  • HPWP
  • HPWP
  • Porengröße:
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Stärke:
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • Wasserdurchfluss:
  • 15 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 15 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 15 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 15 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 15 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 23 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 23 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 23 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 23 ml/min/cm² (690 mbar)
  • 23 ml/min/cm² (690 mbar)
  • Luftdurchsatz:
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
  • 40 ml/min cm²
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Typ
    Porengröße
    Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • GPWP
    0,22 µm
    13 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 129.00
    SFr. 129.00
    1 * 100 ST
       SFr. 129.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGPWP01300
    Typ
    GPWP
    Porengröße
    0,22 µm
    Stärke
    170 µm
    Wasserdurchfluss
    15 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • GPWP
    0,22 µm
    25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 276.00
    SFr. 276.00
    1 * 100 ST
       SFr. 276.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGPWP02500
    Typ
    GPWP
    Porengröße
    0,22 µm
    Stärke
    170 µm
    Wasserdurchfluss
    15 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • GPWP
    0,22 µm
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 370.00
    SFr. 370.00
    1 * 100 ST
       SFr. 370.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGPWP04700
    Typ
    GPWP
    Porengröße
    0,22 µm
    Stärke
    170 µm
    Wasserdurchfluss
    15 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • GPWP
    0,22 µm
    90 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 429.00
    SFr. 429.00
    1 * 1 ST
       SFr. 429.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGPWP09050
    Typ
    GPWP
    Porengröße
    0,22 µm
    Stärke
    170 µm
    Wasserdurchfluss
    15 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • GPWP
    0,22 µm
    142 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 905.00
    SFr. 905.00
    1 * 50 ST
       SFr. 905.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFGPWP14250
    Typ
    GPWP
    Porengröße
    0,22 µm
    Stärke
    170 µm
    Wasserdurchfluss
    15 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • HPWP
    0,45 µm
    13 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 120.00
    SFr. 120.00
    1 * 100 ST
       SFr. 120.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFHPWP01300
    Typ
    HPWP
    Porengröße
    0,45 µm
    Stärke
    140 µm
    Wasserdurchfluss
    23 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • HPWP
    0,45 µm
    25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 168.00
    SFr. 168.00
    1 * 100 ST
       SFr. 168.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFHPWP02500
    Typ
    HPWP
    Porengröße
    0,45 µm
    Stärke
    140 µm
    Wasserdurchfluss
    23 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • HPWP
    0,45 µm
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 358.00
    SFr. 358.00
    1 * 100 ST
       SFr. 358.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFHPWP04700
    Typ
    HPWP
    Porengröße
    0,45 µm
    Stärke
    140 µm
    Wasserdurchfluss
    23 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • HPWP
    0,45 µm
    90 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 255.00
    SFr. 255.00
    1 * 50 ST
       SFr. 255.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFHPWP09050
    Typ
    HPWP
    Porengröße
    0,45 µm
    Stärke
    140 µm
    Wasserdurchfluss
    23 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²
  • HPWP
    0,45 µm
    142 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 508.00
    SFr. 508.00
    1 * 50 ST
       SFr. 508.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MILFHPWP14250
    Typ
    HPWP
    Porengröße
    0,45 µm
    Stärke
    140 µm
    Wasserdurchfluss
    23 ml/min/cm² (690 mbar)
    Luftdurchsatz
    40 ml/min cm²