Filterhalter, Edelstahl
Anbieter: Merck
Über diesen Artikel
Stehende Filterhalter mit eloxierten Aluminiumbeinen zur Kontaminationsanalyse.
- Mit PTFE-O-Ring
- ¹/₈" NPTM Entlüftungs-/Überdruckventilanschluss
2 Varianten
Product Details & Documents
Stehende Filterhalter mit eloxierten Aluminiumbeinen zur Kontaminationsanalyse.
- Mit PTFE-O-Ring
- ¹/₈" NPTM Entlüftungs-/Überdruckventilanschluss
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- MILFYY3009000
- MILFYY3014236
- Filterfläche:
- 45,5 cm²
- 127 cm²
- Abmessungen:
- Height: 171 mm (plus inlet connector), Ø: 121 mm
- Height: 270 mm (plus inlet connector), Ø: 184 mm
- Ein-/Auslass Verbindungen:
- 6,35 mm NPTF for hose I.Ø 9,5 mm
- 25,4 - 12,7 mm sanitary flange for hose I.Ø 14 mm
- Max. operating pressure:
- 19 bar
- 14 bar
- Gewicht:
- 2,8 kg
- 6,4 kg
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- MaterialFür ØHöheExt.ØVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MILFYY3009000Filterfläche45,5 cm²AbmessungenHeight: 171 mm (plus inlet connector), Ø: 121 mmEin-/Auslass Verbindungen6,35 mm NPTF for hose I.Ø 9,5 mmMax. operating pressure19 barGewicht2,8 kg - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MILFYY3014236Filterfläche127 cm²AbmessungenHeight: 270 mm (plus inlet connector), Ø: 184 mmEin-/Auslass Verbindungen25,4 - 12,7 mm sanitary flange for hose I.Ø 14 mmMax. operating pressure14 barGewicht6,4 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILXXX2504705Hose adapter, stainless steel 300, 6,3 mm NPTM to 9,4 mm I.Ø, for 92 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY3009054Support screen, PTFE-coated, for 90 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 536.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY3009053O-rings (filter housing 90 mm), PTFE, for 90 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - SFr. 175.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2214265O-ring, 2-251, silicone, for 142 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - SFr. 183.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2214258Underdrain support, 142 mm, for 142 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 338.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2214253O-ring, 2-251, PTFE, for 142 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 72.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2214251Legs with caps, 4,82 mm wrench, for 142 mmm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 3 ST - SFr. 227.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2209058Underdrain support, 90 mm, for 92 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 303.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX4204708Vent/relief valve, for 92 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 326.42
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY2214252Handwheel wrench for 142 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 106.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFYY3014234Support screen, PTFE-coated, for 142 mm filter holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 725.00