ContactUsLinkComponent
Destillat Sammelzylinder nach Crow
  BIBB3400/04
undefined
Destillat Sammelzylinder nach Crow
  BIBB3400/04
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    250 mm
  • Teilung:
    1,0 ml
  • VE:
    2
PYREX®, Borosilikatglas, Klasse B.
  • Für die Sammlung von Destillat bei Öl- oder Teertests
  • Weiße Email-Graduierungen Konform zu BS 658