AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Jasmone, Analytical standard, Glasflasche, 1 mL
  59975-1ML
 :   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
  59975-1ML
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Jasmone, Analytical standard, Glasflasche, 1 mL
 :  
157.00 SFr.
1 * 1 mL
  • GHS signal: GHS07
Caution: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Jasmone
  • Cat. No.:
    59975-1ML
  • CAS Nr.:
    488-10-8
  • Molekulargewicht:
    164,24
  • Siedepunkt:
    134 - 135 °C/12 mmHg (lit.)
  • Dichte:
    0,94 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H315 - H319 - H335
  • Flammpunkt:
    107 °C - Closed cup
  • MDL No.:
    MFCD00001402
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Synonym(s):
    cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100