AuftragsverfolgungKontakt
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Zertifikate
Methyldimethoxyacetat ≥97%
Methyldimethoxyacetat ≥97%
3 Varianten
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 89-91-8 Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 160-163° Beilstein Reference: 1757582 MDL No.: MFCD00008484
Synonyme:  Methyl 2,2-dimethoxyacetate
  • CAS Nummer:89-91-8
  • Formel:C₅H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00008484
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:160…163 °C
  • Dichte:1,098
  • Blitz Pt:63 °C (145 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-950-0
Product Family Options
Produktinformationen