Methyldimethoxyacetat 98%
Über diesen Artikel
Synonyme: Methyl 2,2-dimethoxyacetate
- CAS Nummer:89-91-8
- Formel:C₅H₁₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00008484
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Siedepunkt:160…163 °C (760 mmHg)
- Dichte:1,09 g/cm³
- Blitz Pt:63 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:201-950-0
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl 2,2-dimethoxyacetate
- CAS Nummer:89-91-8
- Formel:C₅H₁₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00008484
- Molekulargewicht:134.13 g/mol
- Siedepunkt:160…163 °C (760 mmHg)
- Dichte:1,09 g/cm³
- Blitz Pt:63 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:201-950-0
Dokumente
ACRO41418
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %