ContactUsLinkComponent
Fluoren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Catalog # PROOCILDLM11231.2
CAS Number:  
Fluoren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)
Catalog # PROOCILDLM11231.2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • Bezeichnung:
    Fluoren-[D10] 200 µg/ml in Isooctan (98% D)