Thioisonicotinamid
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Über diesen Artikel
Synonyme: Pyridine-4-carbothioamide
- CAS Nummer:2196-13-6
- Formel:C₆H₆N₂S
- MDL-Nummer:MFCD00006437
- Molekulargewicht:138.19 g/mol
- EINECS:218-592-6
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: Pyridine-4-carbothioamide
- CAS Nummer:2196-13-6
- Formel:C₆H₆N₂S
- MDL-Nummer:MFCD00006437
- Molekulargewicht:138.19 g/mol
- EINECS:218-592-6
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis