AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid 97%
Glasflasche, 25 g
  ACRO138770250
Thioisonicotinamid 97%
  ACRO138770250
 :  2196-13-6
Thioisonicotinamid 97%
Thioisonicotinamid 97%
Glasflasche, 25 g
 :  2196-13-6
107.00 SFr.
1 * 25 g
 :  Pyridine-4-carbothioamide
  •  :2196-13-6
  •  :C₆H₆N₂S
  •  :MFCD00006437
  •  :138.19 g/mol
  •  :198…202 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :218-592-6
  • Appearance:
    Yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    193 to 201 °C
  • HPLC:
    ≥96.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g