Sterile Pharmanadeln, Klerpack™
Supplier: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificates
About this item
Sterile Pharmanadeln haben eine manipulationssichere Kappe zum Schutz vor Kontamination des Lumens. Die Nadel ist aufgrund ihrer scharfen abgeschrägten Kante nicht stanzbar. Die hochwertige Silikonisierung des Schafts sorgt für einen sehr geringen Widerstandswert und verringert auch das Risiko einer Beschädigung des Fläschchenseptums. Die Nadelwandstärke ist für eine einfache Handhabung optimiert, d. h. die Größe des Lumens im Verhältnis zur Nadelstärke, sodass der Nadelschaft dünner ist als eine Standardnadel mit gleichwertigem Durchmesser, ohne an Festigkeit einzubüßen.
- Verschlossener Ansatz bietet verbesserte Sterilitätsgarantie
- Verbesserte Protokolle zur Transferdesinfektion
- Geringere Partikelbildung und Verpackungsabfälle
Packaging: Doppelt verpackt, in einer Reinraumumgebung verpackt und gammabestrahlt.
Frequently Bought Together