ContactUsLinkComponent
Salbentöpfchen, mit Graduierung, Azlon®
Katalognr. 216-1021
Anbieter:  SciLabware
undefined
Salbentöpfchen, mit Graduierung, Azlon®
Katalognr. 216-1021
Anbieter:  SciLabware
Technische Daten
  • Ausführung:
    unsteril
  • Kapazität:
    60 ml
  • VE:
    1.000
Technische Daten
Über diesen Artikel
PP, medizinische Qualität.
  • Erhabene Graduierung bis Maximalinhalt
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Niedrige Form
Geeignet für die Probenahme, kurzfristige Lagerung, Mikro-Analyse oder viele andere Anwendungen.