AuftragsverfolgungKontakt
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Mini magnetic stirrer without heating plate, 230 V
Katalognr. HECH42070036
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Katalognr. HECH42070036
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Mini magnetic stirrer without heating plate, 230 V
Preis
561.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini magnetic stirrer without heating platform.
  • Low energy consumption
  • Stepper motor
  • Power switch with indicator light
 : Supplied with 1,5 m cable and safety plug.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mini magnetic stirrer without heating plate
  • Spannung:
    230 V
  • Cat. No.:
    HECH42070036
  • B×T×H:
    110×100×55 mm
  • Max. Rührmenge H₂O:
    1000 ml
  • Drehzahlbereich:
    10 - 1200 min⁻¹
  • Gewicht:
    0,9 kg
  • Leistungsaufnahme:
    6 W