AuftragsverfolgungKontakt
Preparative LC columns | Avantor
Preparative LC columns
Preparative LC columns
Zertifikate
Preparative LC columns
44 Varianten
Product Details & Documents
These Prep LC columns are designed for high loadability to purify milligram to gram quantities of products.
  • High loadability for maximum sample purification
  • Easy scalability from 4,6 up to 50 mm ID for rapid method development
  • High throughput 21,2 mm ID cartridges for fast purification
  • Exceptional column stability and loadability up to pH 10
Prep 21,2 mm ID columns are available with preparative cartridge hardware. This reliable cartridge hardware makes it simple to use columns with different lengths to increase sample load. Guard columns are easily integrated onto these columns, providing superior protection of the analysis column.
Analytical size 4,6 mm ID scalar columns are available for method development and optimisation prior to scaling up to larger columns.
Product Family Options
Standard columns
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    C18
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Scalar
    Analytisch
    Silica
    100 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
PrepHT cartridge columns
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • PrepHT
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Standard columns
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    5 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    C18
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    5 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    150 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Prep 30
    Präparativ
    Silica
    100 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Guard columns
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PrepHT guard cartridges
    Vorsäule
    C18
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST
  • PrepHT guard cartridges
    Vorsäule
    Silica
    100 Å
    10 µm
    21,20 mm
    10 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420420-901
    Hardware-Kit für externe Vorsäulen, PrepHT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420910-901
    Großpackung, Kieselsäure, 1 kg
    100 Å
    10 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Porengröße
    Partikelgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEWL420910-902
    Großpackung, C18, 1 kg
    100 Å
    10 µm