1-Cyclohexen-1-carbonsäure 96%
Katalognr. ACRO291750025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 g
- Seq:3122
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Crystalline mass or liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥95 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:126.16 g/mol
Siedepunkt:137 °C (15 mmHg)
Schmelzender Platingehalt:35…39 °C
ADR:8,III
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:636-82-8
Formel:C₇H₁₀O₂
MDL-Nummer:MFCD00001545