AuftragsverfolgungKontakt
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter
Anbieter:   TPP
Spritzenvorsatzfilter
Anbieter:  TPP
Zertifikate
Spritzenvorsatzfilter
3 Varianten
Product Details & Documents
Diese Spritzenfilter werden zum Filtern wässriger Lösungen wie Gewebekulturmedium, Puffer, Proteinlösungen, Virussuspensionen und DANN verwendet.
  • Hohe Durchflussrate, minimale Proteinbindung
  • Berstdruck: 10 bar
  • Blasenpunkt: 3,7 bar
  • Gehäusedurchmesser 33 mm, ergibt optimale Auflage auf einem 50-ml-Röhrchen
Das Dreifach-Verpackungssystem (3-B) erfüllt die strengen Reinraumstandards, um zu verhindern, dass Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen. Die Beutel haben eine Sicherheitsöffnung. Die innerste Tasche 1 ist mit den Produktdetails beschriftet: Produktnummer, Produktbezeichnung, Chargennummer. Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Produkttransfer unerlässlich ist. Jedes Produkt ist individuell in Aufreissbeuteln verpackt. Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer versehen: 3 = außen, 2 = Mitte, 1 = innerster Beutel. Die Sicherheits-Aufreissbeutel werden kontinuierlich größer, so dass bei der Handhabung eines Beutels nicht versehentlich der nächste Innenbeutel kontaminiert wird.
Mit der Standardverpackungen könnten an der Außenseite des Beutels anhaftende Verunreinigungen unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen. Das 3-B-Verpackungssystem verhindert das Eindringen von Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche und erhöht so die Sicherheit beim Umgang mit Stoffen in sterilen Umgebungen signifikant.
Certifications: ISO 9001:2008 zertifiziert.
Packaging: Einzeln verpackt im Blister in einem praktischen Kartonspender.
Product Family Options
Standardverpackung
Produktinformationen
  • Ø
    Porengröße
    Membran
    Gehäusematerial
    Filterfläche
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 33 mm
    0,22 µm
    PES
    PET
    6 cm²
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 40 ST
       SFr. 114.00
  • 33 mm
    0,45 µm
    PES
    PET
    6 cm²
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST
    1 * 40 ST - SFr. 114.00
    SFr. 114.00
    1 * 40 ST
       SFr. 114.00
Dreifach in Beutel verpackt für Reinraumanwendungen
Produktinformationen
  • Ø
    Porengröße
    Membran
    Gehäusematerial
    Filterfläche
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 33 mm
    0,22 µm
    PES
    PET
    6 cm²
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 1’050.00
    SFr. 1’050.00
    1 * 10 ST
       SFr. 1’050.00