Diese Tischmessgeräte mit pH-/ISE-, Leitfähigkeits- und DO-/RDO-Modulen bewältigen anspruchsvollste Anwendungen zur Bestimmung des pH-Werts, der Ionenkonzentration, der Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs sowie der Temperatur. Die Messgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können.
- Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
- „Auto-Read“-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
- Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen pro Parameter mit Anzeige einer Grafik für Mehrpunkt-pH- und -ISE-Kalibrierungen
- Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
Das Gehäuse mit der Schutzart IP 54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.*Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Sets enthalten zusätzlich: 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Epoxidschaft, 013005MD Orion DuraProbe 4-Zellen- (K=0,475) Leitfähigkeitssensor, 083005MD Orion polarographische Sonde für gelösten Sauerstoff, 096019 Orion Star Rührsonde, 810199 ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit, 011007 Orion 1413 µS Leitfähigkeitsstandard, 080513 DO-Wartungskit, BOD Adapter/Trichter/Rührer.
- Catalog No:
- ORIOVSTAR90
- ORIOVSTAR91
- ORIOVSTAR92
- ORIOVSTAR93
- Modell:
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- Orion™ Versa Star Pro™
- pH - Bereich:
- −2000...+20000
- −2000...+20000
- −2,000...+20,000
- −2,000...+20,000
- pH - Auflösung:
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- 0,1/0,01/0,001
- pH - Genauigkeit:
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- ±0,002
- pH - Kalibrierung:
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- mV - Bereich:
- ±2000,0
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- mV - Auflösung:
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- mV - Genauigkeit:
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- mV - Kalibrierung:
- 1 Punkt
- 1 Punkt
- 1 Punkt
- 1 Punkt
- ISE Bereich:
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- 0,0001 - 19990 ppm
- ISE Auflösung:
- Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (auswählbar)
- Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (auswählbar)
- Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (auswählbar)
- Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (auswählbar)
- ISE Genauigkeit:
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- ISE Kalibrierung:
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- ISE Einheiten:
- ppm, M, mg/l, %, ppb oder keine
- ppm, M, mg/l, %, ppb oder keine
- ppm, M, mg/l, %, ppb oder keine
- ppm, M, mg/l, %, ppb oder keine
- Leitfähigkeitsbereich:
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
- Auflösung der Leitfähigkeit:
- Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle (> 3 μS); 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle (> 3 μS); 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle (> 3 μS); 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle (> 3 μS); 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS (≤ 3 μS)
- Zellkonstante Leitfähigkeit:
- 0,001 - 199,9 cm⁻¹
- 0,001 - 199,9 cm⁻¹
- 0,001 - 199,9 cm⁻¹
- 0,001 - 199,9 cm⁻¹
- Kalibrierung der Leitfähigkeit:
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Bis zu 6 Punkte
- Spezifischer Widerstand - Bereich:
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- 2 Ω/cm - 100,0 MΩ/cm
- Spezifischer Widerstand - Genauigkeit:
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- Resistivity resolution:
- 1 Ω/cm/0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm/0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm/0,1 MΩ/cm
- 1 Ω/cm/0,1 MΩ/cm
- Salinität - Bereich:
- 0,06 - 80,00 psu/0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu/0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu/0,05 - 42,00 ppt
- 0,06 - 80,00 psu/0,05 - 42,00 ppt
- Salinität - Auflösung:
- Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichswahl
- Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichswahl
- Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichswahl
- Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichswahl
- Salinität - Genauigkeit:
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- TDS - Bereich:
- 0,001 - 200,0 ppm
- 0,001 - 200,0 ppm
- 0,001 - 200,0 ppm
- 0,001 - 200,0 ppm
- TDS - Auflösung:
- Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichswahl auf bis zu 4 signifikante Stellen
- TDS - Genauigkeit:
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- 0,5 % des Messwerts ±1 Stelle
- TDS - Umrechnungsfaktor:
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- Linear (0,02 - 9,99)
- DO Konzentration:
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- DO: 0,00 - 90,00 mg/L; RDO: 0,00 - 50,00 mg/L
- Sauerstoff - Auflösung:
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- 0,01/0,1 mg/L
- Sauerstoff - Sättigung:
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- 0,0 - 600,0 %
- DO Genauigkeit:
- DO: ±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
RDO: ±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10 % des Messwerts (bis zu 50 mg/l)
±2 % Sättigung oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) - DO: ±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
RDO: ±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10 % des Messwerts (bis zu 50 mg/l)
±2 % Sättigung oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) - DO: ±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
RDO: ±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10 % des Messwerts (bis zu 50 mg/l)
±2 % Sättigung oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) - DO: ±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
RDO: ±0,1 mg/l (bis zu 8 mg/l), ±0,2 mg/l (8 - 20 mg/l), ±10 % des Messwerts (bis zu 50 mg/l)
±2 % Sättigung oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- Sauerstoff – Luftdruckbereich:
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- 400 - 850 mmHg
- Temperaturbereich:
- −5,0...+105,0 °C
- −5,0...+105,0 °C
- −5,0...+105,0 °C
- −5,0...+105,0 °C
- Temperaturauflösung:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit:
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- ±0,1 °C
- Temperatur-Kalibrierung:
- 1 Punkt (Offset)
- 1 Punkt (Offset)
- 1 Punkt (Offset)
- 1 Punkt (Offset)
- Temperatur - Kompensation:
- Linear, nLFn (nicht lineares Reinstwasser), nLFu (nicht lineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus mit Warnung) oder Aus
- Linear, nLFn (nicht lineares Reinstwasser), nLFu (nicht lineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus mit Warnung) oder Aus
- Linear, nLFn (nicht lineares Reinstwasser), nLFu (nicht lineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus mit Warnung) oder Aus
- Linear, nLFn (nicht lineares Reinstwasser), nLFu (nicht lineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus mit Warnung) oder Aus
- Display:
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- LCD-Farbgrafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung:
- Universalnetzteil (Wechselstrom), 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universalnetzteil (Wechselstrom), 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universalnetzteil (Wechselstrom), 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Universalnetzteil (Wechselstrom), 0 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
- Konformität:
- IP 54
- IP 54
- IP 54
- IP 54
- Operating temperature range:
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- 5...45 °C (ambient)
- Datenprotokollierung - Logfunktion:
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Automatische Datenprotokollierung in den Lesemodi Auto-Read, Timed und Single-Shot; manuelle Datenprotokollierung im Continuous-Modus
- Kapazität Datenprotokollierung:
- 2000 Messwerte
- 2000 Messwerte
- 2000 Messwerte
- 2000 Messwerte
- Sprachen:
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- English, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean
- Anschlüsse:
- BNC (pH oder ISE), 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), Rundsteckverbinder für Referenzelektrode, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeitssonde mit integrierter Temperaturmessung), 9-poliger Mini-DIN (RDO- oder polarographische DO-Sonde mit integrierter Temperaturmessung), 2 Eingänge für Rührer
- BNC (pH oder ISE), 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), Rundsteckverbinder für Referenzelektrode, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeitssonde mit integrierter Temperaturmessung), 9-poliger Mini-DIN (RDO- oder polarographische DO-Sonde mit integrierter Temperaturmessung), 2 Eingänge für Rührer
- BNC (pH oder ISE), 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), Rundsteckverbinder für Referenzelektrode, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeitssonde mit integrierter Temperaturmessung), 9-poliger Mini-DIN (RDO- oder polarographische DO-Sonde mit integrierter Temperaturmessung), 2 Eingänge für Rührer
- BNC (pH oder ISE), 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), Rundsteckverbinder für Referenzelektrode, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeitssonde mit integrierter Temperaturmessung), 9-poliger Mini-DIN (RDO- oder polarographische DO-Sonde mit integrierter Temperaturmessung), 2 Eingänge für Rührer
- Ausgänge:
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- RS232, USB (2)
- Anzahl der Kanäle:
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- 4 - customisable with modules
- Kalibrierung:
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- pH with calibration editing option, ion concentration (ISE) with calibration editing option, relativ
- Kalibrierpunkte:
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
- B×T×H:
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- 280×240×100 mm
- Gewicht:
- 1,2 kg (mit Modulen jeweils 0,2 kg mehr)
- 1,2 kg (mit Modulen jeweils 0,2 kg mehr)
- 1,2 kg (mit Modulen jeweils 0,2 kg mehr)
- 1,2 kg (mit Modulen jeweils 0,2 kg mehr)