AuftragsverfolgungKontakt
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
Zertifikate
Einhorn's saccharometer
Einhorn's saccharometer
2 Varianten
Product Details & Documents
Fermentation saccharometers are used for the estimation of sugar in urine and diabetes diagnostic.
The carbon dioxide created in the fermenting process would rise to the top of the closed tube and force the level of liquid down.
The percentage of sugar could be read off the graduated scale on the closed tube side of the apparatus.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Gärungssaccharometer nach Einhorn, mit Verdünnungsröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 30.90
    SFr. 30.90
    1 * 1 ST
       SFr. 30.90
  • Ersatzverdünnungsröhrchen, braune Graduierung, Kennzeichnungen alle 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.90
    SFr. 4.90
    1 * 1 ST
       SFr. 4.90