AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ AccuCAT
6 Varianten
Product Details & Documents
Bond Elut AccuCAT cartridges are mixed bed SPE cartridges consisting of a strong cation exchange (SCX) and a strong anion exchange (SAX) sorbent packed into one bed. AccuCAT is effective for the extraction of acidic, basic and neutral analytes from urine and other biological samples. AccuCAT is particularly effective for catecholamine extraction from bio fluids.
  • Ultra clean, mixed sorbent bed delivers for reproducible extractions
  • SCX and SAX functionalities offer broad analyte extraction potential
  • Compatible with many biological fluids for easy method transfer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LRC cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    10 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • LRC cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    10 ml
    600 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
Straight barrel cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    3 ml
    600 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST
  • Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    6 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
  • Straight barrel cartridge
    AccuCAT
    40 µm
    6 ml
    400 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST