Pestizid- Referenzstandard, Piperonylbutoxid 10 µg/ml in Acetonitril
Katalognr. EHERL16240000AL
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:51-03-6
- Bezeichnung:Piperonylbutoxid 10 µg/ml in Acetonitril
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₁₉H₃₀O₅
- Bezeichnung:Piperonyl butoxide