Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Pestizid- Referenzstandard, 2,3,6-Trichlorphenylacetat 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL17775300IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Pestizid- Referenzstandard, 2,3,6-Trichlorphenylacetat 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL17775300IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    61925-87-9
  • Bezeichnung:
    2,3,6-Trichlorphenylacetat 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₈H₅Cl₃O₂
  • Bezeichnung:
    2,3,6-Trichlorophenyl acetate

Specifications

About this item