Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
2,6-Dinitro-p-kresol
2,6-Dinitro-p-kresol stabilisiert
2,6-Dinitro-p-kresol stabilisiert
EHERC12784000
:
EHRENSTORFER
:
2,6-Dinitro-p-kresol stabilisiert
EHERC12784000
:
EHRENSTORFER
:
Packung:
Glass bottle for solids
VE:
0,25 g
Seq:
3029
:
:
198.14 g/mol
:
77…79 °C
:
Angefeuchtet mit Wasser
:
210-203-8
:
609-93-8
:
C₇H₆N₂O₅
:
MFCD00007121