ContactUsLinkComponent
Adipinsäure ≥99,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
 :  TCI
undefined
Adipinsäure ≥99,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
 :  TCI
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 99.0 %
  • Melting point:
    152.0 to 155.0 deg-C
  • Solubility in Methanol:
    almost transparency
Frequently Bought Together