Sammel- und Analyseplatten, Whatman UNIPLATE™
Catalog # 734-1217
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Specifications
- Verpackt:Individually wrapped
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:UNIPLATE, 24-well, 10 ml, round bottom, irradiated with lid
- VE:25
Specifications
About this item
PP, mit transparentem PS-Deckel. Die Whatman™ UNIPLATE Mikrotiterplatten für die Entnahme und Analyse bieten Platz für 24-Well-Platten und haben Rundboden-Wells.
- Chemische Kompatibilität: Erhältlich in chemisch beständigen Polymeren, die niedrigen Temperaturen für eine langfristige Lagerung standhalten. Undurchsichtige Platten verhindern optisches Übersprechen bei lichtemittierenden Assays.
- Garantiert für die Verwendung mit Robotern und Zentrifugenträgern.
Certifications: UNIPLATE Mikrotiterplatten entsprechen dem ANSI/SBS-Standard und sind für die meisten Mikrotiterplatten-Reader und automatisierten Plattenhandhabungsgeräte geeignet.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: