Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
HECH49101042
- Gewinde:GL 65
- Kapazität:2000 ml
- VE:15
PE, durchscheinend.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904