Stoppers, rubber, conical
17,0 mm
Katalognr. HECH40955010
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Rubber stopper for centrifuge tubes 10 to 15 ml.
Technische Daten
- Ø unten:17,0 mm