4-Pentylcyclohexanon
Marketsource
Anbieter: COMBI-BLOCKS
Direkt zu
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:61203-83-6
- Formel:C₁₁H₂₀O
- MDL-Nummer:MFCD00059581
- Molekulargewicht:168.28 g/mol
- EINECS:406-670-4
- UN:3082
- ADR:9,III
3 Varianten
Product Details & Documents
- CAS Nummer:61203-83-6
- Formel:C₁₁H₂₀O
- MDL-Nummer:MFCD00059581
- Molekulargewicht:168.28 g/mol
- EINECS:406-670-4
- UN:3082
- ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource