Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Tetrachlorterephthalsäure
Tetrachlorterephthalsäure
Tetrachlorterephthalsäure
Tetrachlorterephthalsäure
Catalog # EHERC11619000
Supplier:
EHRENSTORFER
CAS Number:
Expand image
Tetrachlorterephthalsäure
Catalog # EHERC11619000
Supplier:
EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glass bottle for solids
VE:
10 mg
Seq:
2275
Specifications
About this item
Product Details
:
CAS Number:
2136-79-0
Formula:
C₈H₂Cl₄O₄
Product Details