AuftragsverfolgungKontakt
3-Methoxythiobenzamid
3-Methoxythiobenzamid
Anbieter:   Cayman Chemical
3-Methoxythiobenzamid
Anbieter:  Cayman Chemical
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Methoxybenzothioamide, 3-Methoxybenzenecarbothioamide
  • CAS Nummer:64559-06-4
  • Formel:C₈H₉NOS
  • MDL-Nummer:MFCD04627361
  • Molekulargewicht:167.23 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 39.70 SFr.
    39.70 SFr.
    1 * 500 mg
       39.70 SFr.
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 71.20 SFr.
    71.20 SFr.
    1 * 1 g
       71.20 SFr.
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 213.00 SFr.
    213.00 SFr.
    1 * 5 g
       213.00 SFr.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.