Flaschen mit Bördelrand
20 ml, , 25 mm, 70 mm
Katalognr. WITG5.891.620
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Natronkalkglas, klar.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Anwendungen ohne hohe thermische Belastung
Flaschen mit Bördelrand.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Deckel müssen getrennt bestellt werden.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:25 mm
- Kapazität:20 ml
- Höhe:70 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.KapazitätBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- WITG5.891.717__Schnappdeckel, für Flaschen mit Bördelrand 20 ml KapazitätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 200 ST - SFr. 58.20