ContactUsLinkComponent
Absturzsicherung, MI20 Trägheitsrolle
Absturzsicherung, MI20 Trägheitsrolle
Catalog # DALL1002871
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
undefined
Absturzsicherung, MI20 Trägheitsrolle
Catalog # DALL1002871
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Specifications
  • Bezeichnung:
    MI20 Inertia Reel, mit integrierter Stoßdämpfung, ohne Griff
  • Länge:
    2,5 m
  • Ø Öffnung:
    17 mm
  • Anschlusstyp:
    Galvanisierter Stahl
  • Gehäuse B×T×H:
    100×80×500 mm
  • Betriebstemperatur:
    −30...+50 °C
  • Reißfestigkeit:
    > 2200 daN
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Extrem leichte persönliche Absturzsicherung mit einem kompakten Kunststoffgehäuse und mit einziehbarer Rettungsleine aus Gurtband.
  • Integrierter Stoßdämpfer zur Reduzierung der Aufprallkraft im Falle eines Sturzes
  • MI20 Rettungsleine: 48 mm, Polyamid-Gurtband
  • Zwei Schraubkarabiner
Gewicht: 1,25 kg
Länge: 2,5 m