Mikrofasertuch-Rollen, MicroRoll
Anbieter: FHP VILEDA SCS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Das leichte Mikrofaser-Wischtuch (70% polyester, 30% polyamid) bietet eine hervorragende fusselfreie Reinigungsleistung mit 99,9%-iger Entfernung von Bakterien.
- Gutes Reinigungsergebnis in einem Arbeitsschritt: extrem wichtig auf empfindlichen Oberflächen wie Glas oder Spiegeln
- Semi-Einweg-Konzept mit Tuch-auf-Rolle: keine Hygieneprobleme durch Kreuzkontamination
Die ultrafeinen Mikrofasern scheuern und absorbieren Schmutz von der Oberfläche und hinterlassen nur winzigste Wassertropfen. Sie können auf allen wasserabweisenden Oberflächen wie Arbeitsflächen, Schränken, Tresen, Tischen sowie Spülbecken, Toiletten und Fliesen angewendet werden.
Farbe: Weiß
Frequently Bought Together