Schraubverschlüsse, glasfaserverstärkt, WHEATON®
Catalog # WHEAW224600
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Verschlussgröße:24-400
- VE:200
Specifications
About this item
Glasfaserverstärkter Polypropylenverschluss mit offener Oberseite.
- Bietet höhere Hitzebeständigkeit als andere PP-Verschlüsse
- PTFE-/Silikonsepten am Verschluss befestigt
- Ideal für EPA-Proben