ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Hymecromon (4-Methylumbelliferon, 7-Hydroxy-4-methylcumarin) 100 µg/ml in Acetonitril
Organischer Referenzstandard, Hymecromon (4-Methylumbelliferon, 7-Hydroxy-4-methylcumarin) 100 µg/ml in Acetonitril
Catalog # PROOCILULM73091.2
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Hymecromon (4-Methylumbelliferon, 7-Hydroxy-4-methylcumarin) 100 µg/ml in Acetonitril
Catalog # PROOCILULM73091.2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    90-33-5
  • Bezeichnung:
    Hymecromon (4-Methylumbelliferon, 7-Hydroxy-4-methylcumarin) 100 µg/ml in Acetonitril
  • Formel:
    C₁₀H₈O₃
  • Bezeichnung:
    Hymecromone (4-Methylumbelliferone, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin)